Läs mer
Kartell™ PMP Klass B lågformade bägare
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Crystal clear PMP translates to safety and economy with reduced breakage in the lab
- Withstands 170°C for short periods, 150°C for continuous work
- Permanent molded graduations provide reproducibility and clarity
- Autoclavable
- Class B, Low form
- Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
- Suitable for foodstuff
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Crystal clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 228 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | PMP |
| För användning med (applikation) | Suitable for Foodstuff |
| Höjd (metrisk) | 228 mm |
| Ökar | 500 mL |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 170°C |
| Typ | Beaker |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Visa mer |