Läs mer
VITLAB™ PMP Griffin Beaker
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Crystal clear transparent graduated beakers
- For autoclaving, models with raised graduations are recommended
- To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Crystal Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | PMP |
| För användning med (applikation) | For Volume Measurement |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Typ | Griffin Beaker |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Graderad | Yes |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7056 |
| skala | Red Printed Scale |
| Visa mer |