Läs mer
VITLAB™ PMP Griffin Beaker
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Kristallklara genomskinliga graderade bägare
- För autoklavering rekommenderas modeller med upphöjda gradering
- För att bevara markeringar, rengör vid högst 60 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Kristallklart |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PMP |
| För användning med (applikation) | För volymmätning |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Typ | Griffin Beaker |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7056 |
| skala | Röd tryckt våg |
| Visa mer |