Läs mer
VITLAB™ PMP Griffin Beaker
Produktkod. 12733409
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12733409
Brand: VITLAB™ 61403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör ditt jobb enklare och säkrare samtidigt som du hanterar ett brett utbud av vätskor med dessa polymetylpentenbägare. VITLAB™ PMP Griffin Beakers har en lättläst, präglad röd skala.
  • Kristallklara genomskinliga graderade bägare
  • För autoklavering rekommenderas modeller med upphöjda gradering
  • För att bevara markeringar, rengör vid högst 60 °C
Specifikationer
Färg Kristallklart
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PMP
För användning med (applikation) För volymmätning
Höjd (metrisk) 147 mm
Typ Griffin Beaker
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
skala Röd tryckt våg
Stil Griffin