Läs mer
VITLAB™ PMP Griffin Beaker
Produktkod. 12783399
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12783399 25 mL Paket med 12
12703409 100 mL Paket med 12
10722542 100 mL Varje
10210891 150 mL Varje
10732542 400 mL Varje
12723409 500 mL Paket med 6
10201131 600 mL Varje
12733409 1000 mL Paket med 6
10109370 1000 mL Varje
10510012 2000 mL Varje
10373141 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12783399 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 60603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 SEK
    223.92 SEK / Paket med 12
    Save 50.08 SEK
    18% Av
I lager
Gör ditt jobb enklare och säkrare samtidigt som du hanterar ett brett utbud av vätskor med dessa polymetylpentenbägare. VITLAB™ PMP Griffin Beakers har en lättläst, präglad röd skala.
  • Kristallklara genomskinliga graderade bägare
  • För autoklavering rekommenderas modeller med upphöjda gradering
  • För att bevara markeringar, rengör vid högst 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Kristallklart
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material PMP
För användning med (applikation) För volymmätning
Höjd (metrisk) 50 mm
Typ Griffin Beaker
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
skala Röd tryckt våg
Stil Griffin