Läs mer
Kartell™ PMP Hellendhal färgningsburk
Produktkod. 10375681
Change view
Slide Count:
16
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
10375681 16 Paket med 4
1 options
Produktkod. 10375681 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0035500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    396.65 SEK / Paket med 4
    Save 628.35 SEK
    61% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ PMP Hellendhal Staining Jar är designad för att hålla upp till sexton rygg mot rygg 76 x 26 mm objektglas vertikalt med sina 8 spår.
  • Håller 76 x 26 mm diabilder vertikalt
  • Åtta spår
  • Levereras med PMP täcka
  • Rymmer 16 bilder rygg mot rygg
  • Xylen kan orsaka etsning efter 2 dagar i rumstemperatur
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial PMP
Bottenform Plan
Färg Klart
Material PMP
Typ Färgningsburk
Kvantitet 4/Pk.
Slide Count 16
Mått (L x B) 58 x 53.5 mm
Längd (metrisk) 58 mm
Bredd (metrisk) 53.5 mm
Höjd (metrisk) 86 mm