Läs mer
Kartell™ PMP Schifferdecker färgburk
Produktkod. 10409412
Change view
Slide Count:
20
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
10409412 20 Paket med 4
1 options
Produktkod. 10409412 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0035100
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ PMP Shifferdecker Staining Jar är designad för att hålla upp till tjugo rygg mot rygg 76 x 26 mm diabilder med sina 10 spår.
  • Rymmer 76 x 26 mm diabilder
  • Tio spår
  • Levereras med PMP täcka
  • Rymmer 20 bilder rygg mot rygg
  • Xylen kan orsaka etsning efter 2 dagar i rumstemperatur
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial PMP
Bottenform Plan
Färg Klart
Material PMP
Typ Färgningsburk
Kvantitet 4/Pk.
Slide Count 20
Mått (L x B) 76 x 65 mm
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 65 mm
Höjd (metrisk) 45 mm