Learn More
Vitlab™ PMP Långformad mätcylinder
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Graderad cylinder
- Klass
- Hög form
- Förhöjd skala
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±10 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klass | A |
| skala | Förhöjda examen och ringmärken |
| Diameter (metrisk) | 97 mm |
| Examen | 20 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Gräns för fel | ±10 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur