missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PMS1 Antibody (PCRP-PMS1-2E11), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14142AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PMS1 Monoclonal antibody specifically detects PMS1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
| PMS1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, hPMS1, human homolog of yeast mutL, mismatch repair gene PMSL1, PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), PMS1 protein homolog 1, PMSL1DNA mismatch repair protein PMS1, postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 1, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10B, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10E | |
| Recombinant full-length human PMS1 protein (Uniprot: P54277) | |
| 0.1 mL | |
| DNA Repair, Mismatch Repair, Ovarian Carcinoma Cell Markers | |
| 5378 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence | |
| PCRP-PMS1-2E11 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering