missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PMS2 Antibody (PMS2/8374R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20968PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PMS2 Monoclonal antibody specifically detects PMS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| PMS2 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| DNA mismatch repair protein PMS2, EC 3.1, H_DJ0042M02.9, HNPCC4postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 2, mismatch repair endonuclease PMS2, PMS1 protein homolog 2, PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae), PMSL2PMS2CL | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human PMS2 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Mismatch Repair | |
| 5395 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PMS2/8374R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering