Läs mer
Melford PMSF
Beskrivning
Irreversibel serinproteashämmare av chymotrypsin, kallikrein, papain, subtilisin, trombin och trypsin.
Irreversibel serinproteashämmare av chymotrypsin, kallikrein, papain, subtilisin, trombin och trypsin. Arbetskonentration: 0,1–1,0 mM.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 329-98-6 |
| Molekylformel | C7H7FO2S |
| Kvantitet | 25 g |