Läs mer
Melford PMSF
Produktkod. 30018665
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018665 5 g
30018663 10 g
30018664 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018665 Leverantör Melford Leverantörsnummer P202705.0
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Irreversible serine protease inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, papain, subtilisin, thrombin and trypsin.
Irreversible serine protease inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, papain, subtilisin, thrombin and trypsin. Working Conentration: 0.1-1.0mM.
Specifikationer
CAS 329-98-6
Molekylformel C7H7FO2S
Kvantitet 5 g