Läs mer
Fisherbrand™ Pneumatic Airgo Crimper
Produktkod. 15592290 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15592290 Varje
1 options
Produktkod. 15592290
Beräknad leverans: 20-11-2026
One hand, secure, reproducible crimps/decrimps of 8, 11, 13 and 20mm vials with the push of a button.
  • 11mm AIRGO Crimper Low Pressure
  • Pneumatic
  • Steel
  • Crimper
  • Reduces hand strain compared to manual crimper operation
  • Quick and easy removal of aluminum seals with the push of a button
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pneumatic Crimper
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Material Stål
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp High Pressure