missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pneumocandin B0, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pneumocandin B0 |
| CAS | 135575-42-7 |
| Molekylformel | C50 H80 N8 O17 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pneumocandin B0, 1H-Dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacycloheneicosine','cyclic peptide deriv., L 688786, L-Proline','(4R,5R)-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4,5-dihydroxy-L-ornithyl-L-threonyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolyl-(4S)-4-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-L-threonyl-(3R)-3-hydroxy-L-glutaminyl-3-hydroxy-','(6→1)-lactam','(3S)- |
| InChI formel | InChI=1S/C50H80N8O17/c1-5-25(2)20-26(3)12-10-8-6-7-9-11-13-37(66)52-31-22-35(64)46(71)56-48(73)41-33(62)18-19-57(41)50(75)39(34(63)23-36(51)65)54-47(72)40(43(68)42(67)28-14-16-29(60)17-15-28)55-45(70)32-21-30(61)24-58(32)49(74)38(27(4)59)53-44(31)69/h14-17,25-27,30-35,38-43,46,59-64,67-68,71H,5-13,18-24H2,1-4H3,(H2,51,65)(H,52,66)(H,53,69)(H,54,72)(H,55,70)(H,56,73)/t25-,26+,27+,30+,31-,32-,33-,34+,35+,38-,39-,40-,41-,42-,43-,46+/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C)C[C@H](C)CCCCCCCCC(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)CCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)CC(=O)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 1065.21 |
| Formel vikt | 1064.5641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?