Läs mer
Invitrogen™ Pneumolysin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17909282
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
17909282 100 μL
1 options
Produktkod. 17909282 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5144564
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Pneumolysin Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Pneumolysin (pneumococcal hemolysin) is an intracellular protein produced by all strains of S. pneumoniae and is a cytoplasmic cholesterol-dependent cytolysin forming large pores in cholesterol-containing membranes and are therefore cytotoxic to mammalian cells. The molecular weight of Pneumolysin is approximately 53 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Pneumolysin
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Gen ply
Genaccessionsnr. Q04IN8
Gene Alias ply; Pneumolysin (Thiol-activated cytolysin)
Gensymboler ply
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Streptococcus pneumoniae serotype 2 ply protein (2-471aa).
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 66806991
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG