Läs mer
Gibco™ PNGase F Glycan Cleavage Kit
Kvantitet:
1 kit
Beskrivning
Kitet innehåller PNGase F-enzymet, som klyver N-glykankedjor vid de innersta GlcNAc- och asparaginrester av hög mannos, hybrid och komplexa oligosackarider.
Drag:
- ≥95% renhet
- Rekombinant PNGas F-enzym utan endoglykosidas F1, F2 eller F3
- Enzymet lämnar N-glykankärnan oligosackarider intakta och lämpliga för nedströmsanalys
- Lämplig för användning under naturliga eller denaturerande förhållanden
Komponenter som ingår i PNGase F Glycan Cleavage Kit är: 33 000 enheter PNGase F (500 000 enheter/ml) och 1 ml PNGase F 10X buffert
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •33 000 enheter PNGase F-enzym, rekombinant (500 000 enheter/ml), lagras vid -20 °C •1 mL PNGase F 10X-buffert, förvaras vid -20 °C |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 1 kit |
| Produkttyp | PNGase F Glycan Cleavage Kit |