Läs mer
Novus Biologicals™ PNMA-like 1 Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18343164 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18343164
Brand: Novus Biologicals™ NBP317416PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 55228
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 33 kDa
Kvantitet 100 μg
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias FLJ10781, KIAA1183L, PNMA-like 1, PNMA-like protein 1
Gensymbol PNMA8A
Forskningskategori Cell Biology
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PNMA-like 1