missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PNMA3 Antibody (OTI2E6), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Produktkod. 18180556 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18180556 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18180556 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273487AF405

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

PNMA3 Monoclonal specifically detects PNMA3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PNMA3
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI2E6
Konjugera Alexa Fluor 405
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias MA3MA5, MGC132756, MGC132758, paraneoplastic antigen MA3, paraneoplastic cancer-testis-brain antigen
Gensymboler PNMA3
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-250 of human PNMA3 (NP_037496) produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29944.0
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.