Läs mer
MedChemExpress PNPG
Produktkod. 16471579
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16471579 1 g
1 options
Produktkod. 16471579 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15927
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress PNPG(4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside) is a chromogenic β-D-glucosidase substrate, producing a yellow solution upon cleavage.
Specifikationer
CAS 2492-87-7
Löslighet DMSO : ≥ 48 mg/mL (159.34 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (33.20 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
Innehåll och lagring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 301.25 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 98.33%