Läs mer
PNPP, dinatriumhexahydrat, TRC
Produktkod. 30416547
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30416547 1 g
1 options
Produktkod. 30416547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6534431G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PNPP','Disodium Hexahydrate
CAS 333338-18-4
Molekylformel C6H4NNa2O6P • 6( H2O)
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Disodium 4-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Mono(4-nitrophenyl) Phosphate, Disodium p-Nitrophenyl Phosphate, p-NPP Disodium Salt, p-Nitrophenyl Disodium Phosphate, p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, p-Nitrophenylphosphate Disodium Salt, Mono(p-nitrophenyl) Ester Phosphoric Acid Disodium Salt, p-Nitro-phenol Phosphate Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
LEDER O=N(C1=CC=C(C=C1)OP(O[Na])(O[Na])=O)=O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-namn natrium4-nitrofenylfosfathexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 371.11
Formel vikt 371.02