Läs mer
Thermo Scientific™ PNPP-substrat
Produktkod. 10371394 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Formatera:
Kit
Pulver
Tablett
Vätska
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
100ml
105 tabletter
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
10371394 Vätska 100ml
11889260 Pulver 25g
11859270 Tablett 105 tabletter
10571384 Kit 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10371394 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37621
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Pierce PNPP-substrat är pulver, tabletter, lösningar och kompletta kit av p-nitrofenylfosfat, ett kolorimetriskt, lösligt substrat av alkaliskt fosfatas för användning i ELISA applikationer.
PNPP (p-nitrofenylfosfat, dinatriumsal) är ett allmänt använt substrat för att upptäcka alkalisk fosfatas iELISA applikationer. När alkalisk fosfatas och PNPP reagerar bildas en gul vattenlöslig reaktionsprodukt. Denna reaktionsprodukt absorberar ljus vid 405 nm. Pierce PNPP finns i fyra format: torrt kristallint pulver, engångstabletter, en stabil substratlösning och ett komplett kit med substratlösning och dietanolaminbuffert.
Thermo Scientific Pierce PNPP (p-nitrofenylfosfat, dinatriumsalt) är ett kolorimetriskt, lösligt substrat till alkalisk fosfatas för användning iELISA applikationer. När alkalisk fosfatas och PNPP reagerar bildas en gul vattenlöslig reaktionsprodukt. Denna reaktionsprodukt absorberar ljus vid 405 nm.
Egenskaper hos PNPP (p-nitrophenylfosfat):
  • Enkomponent alkalisk fosfatas (AP) substrat
  • Absorptionsmaximum på 405 nm
  • Utvecklar en gul ton i lösning vid reaktion med AP
  • Säkrare att använda—innehåller ett konserveringsmedel utan kvicksilver och azid
Substratet erbjuds i flera format:
PNPP-substrat
  • Pulverform
PNPP-substrattabletter
  • 5 mg tabletter med ett inert fyllmedel som balans.
PNPP-substratkit
  • PNPP-tabletter och en dietanolaminbuffert för att ge mer än en liter substrat. Dietanolamin-substratbufferten (Cat. Nr. 34064) tillhandahålls också individuellt som ett 5X-koncentrat.
1-Step™ PNPP-substratlösning
  • Kringgår detta tidskrävande och varierande introduktionssteg genom att tillhandahålla ett PNPP-substrat med en komponent. Detta substrat är stabilt i 12 månader vid 2 ––8 °C och kan stoppas med konventionella metoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1-Step™ PNPP-substratlösning
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 100 mL
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Vätska
Formatera Vätska
Produktlinje 1-Step
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Alkaliskt fosfatas
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C.
Frakt skick Ambient (omgivning)