Beskrivning
PNPP (p-nitrofenylfosfat, dinatriumsal) är ett allmänt använt substrat för att upptäcka alkalisk fosfatas iELISA applikationer. När alkalisk fosfatas och PNPP reagerar bildas en gul vattenlöslig reaktionsprodukt. Denna reaktionsprodukt absorberar ljus vid 405 nm. Pierce PNPP finns i fyra format: torrt kristallint pulver, engångstabletter, en stabil substratlösning och ett komplett kit med substratlösning och dietanolaminbuffert.
Thermo Scientific Pierce PNPP (p-nitrofenylfosfat, dinatriumsalt) är ett kolorimetriskt, lösligt substrat till alkalisk fosfatas för användning iELISA applikationer. När alkalisk fosfatas och PNPP reagerar bildas en gul vattenlöslig reaktionsprodukt. Denna reaktionsprodukt absorberar ljus vid 405 nm.
Egenskaper hos PNPP (p-nitrophenylfosfat):
- Enkomponent alkalisk fosfatas (AP) substrat
- Absorptionsmaximum på 405 nm
- Utvecklar en gul ton i lösning vid reaktion med AP
- Säkrare att använda—innehåller ett konserveringsmedel utan kvicksilver och azid
Substratet erbjuds i flera format:
PNPP-substrat
- Pulverform
PNPP-substrattabletter
- 5 mg tabletter med ett inert fyllmedel som balans.
PNPP-substratkit
- PNPP-tabletter och en dietanolaminbuffert för att ge mer än en liter substrat. Dietanolamin-substratbufferten (Cat. Nr. 34064) tillhandahålls också individuellt som ett 5X-koncentrat.
1-Step™ PNPP-substratlösning
- Kringgår detta tidskrävande och varierande introduktionssteg genom att tillhandahålla ett PNPP-substrat med en komponent. Detta substrat är stabilt i 12 månader vid 2 ––8 °C och kan stoppas med konventionella metoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PNPP-tabletter |
| Produkttyp | ELISA-substrat |
| Kvantitet | 105 surfplattor |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Form | Tablett |
| Formatera | Tablett |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | Alkaliskt fosfatas |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra produkten vid -20 °C. |
| Frakt skick | Våt is |