Läs mer
Thermo Scientific™ PNPP-substrat
Produktkod. p-7244596 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Formatera:
Kit
Pulver
Tablett
Vätska
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
100ml
105 tabletter
25g
Produktkod. 11889260
Brand: Thermo Scientific™ 34045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific™ Pierce PNPP-substrat är pulver, tabletter, lösningar och kompletta kit av p-nitrofenylfosfat, ett kolorimetriskt, lösligt substrat av alkaliskt fosfatas för användning i ELISA applikationer.
PNPP ( p -Nitrofenylfosfat, dinatriumsal) är ett allmänt använt substrat för att detektera alkaliskt fosfatas i ELISA applikationer. När alkaliskt fosfatas och PNPP reageras bildas en gul vattenlöslig reaktionsprodukt. Denna reaktionsprodukt absorberar ljus vid 405 nm. Pierce PNPP finns i fyra format: torrt kristallint pulver, engångstabletter, en stabil substratlösning och ett komplett kit innehållande substratlösning och dietanolaminbuffert.
Thermo Scientific Pierce PNPP ( p -Nitrofenylfosfat, dinatriumsalt) är ett kolorimetriskt, lösligt substrat av alkaliskt fosfatas för användning i ELISA applikationer. När alkaliskt fosfatas och PNPP reageras bildas en gul vattenlöslig reaktionsprodukt. Denna reaktionsprodukt absorberar ljus vid 405 nm.
Egenskaper hos PNPP ( p -nitrofenylfosfat):
• Enkomponent alkaliskt fosfatas (AP ) substrat
• Absorbans maximalt 405 nm
• Utvecklar en gul nyans i lösning vid reaktion med AP
• Säkrare att —använda innehåller ett konserveringsmedel utan kvicksilver,
icke-azider. Substratet erbjuds i flera format:
PNPP-substrat
• Pulverformade
PNPP-substrattabletter
• 5 mg tabletter med ett inert fyllmedel som balansen
PNPP Substrate Kit
• PNPP-tabletter och en dietanolaminbuffert för att ge mer än en liter substrat. Dietanolaminsubstratbufferten (kat. nr. 34064) tillhandahålls också individuellt som ett 5X-koncentrat.
1-Step™ PNPP-substratlösning
• Kringgår detta tidskrävande och variabla införandesteg genom att tillhandahålla ett enkomponent PNPP-substrat. Detta substrat är stabilt i 12 månader vid –2 °8 C och kan stoppas med konventionella metoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PNPP-pulver
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 25 g
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Pulver
Formatera Pulver
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Alkaliskt fosfatas
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C.
Frakt skick Ambient (omgivning)