Learn More
Tocris Bioscience™ PNU 142633
Description
Very selective, high affinity 5-HT1D receptor agonist (Ki values are 6 and > 18000 nM at human 5-HT1D and 5-HT1B receptors respectively). Inhibits sympathetically-induced tachycardic responses and blocks neurogenic plasma protein extravasation in vivo.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | PNU 142633 |
| CAS | 187665-65-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C24H30N4O3 |
| Formel vikt | 422.53 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.529 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?