Läs mer
PNU-282987, MedChemExpress
Produktkod. 16495248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495248 10 mg -
16405926 100 mg -
16401467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16495248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12560A
MedChemExpress PNU-282987 is a selective α7 nicotinic acetylcholine receptor(α7 nAChR) agonist with Ki of 26 nM; no affinity for α1β1γδ and α3β4 nAChRs (IC50 ≥ 60 μM).
PNU-282987 is a selective α7 nicotinic acetylcholine receptor(α7 nAChR) agonist with Ki of 26 nM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PNU-282987
CAS 123464-89-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H18Cl2N2O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 61 mg/mL (202.52 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (166.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C=C1)Cl)N[C@H]2CN3CCC2CC3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 301.21
Formel vikt 301.21
Procent renhet 99.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation