Läs mer
PNU-282987 S enantiomer free base, MedChemExpress
Produktkod. 16497967
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497967 5 mg
16490166 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497967 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12560D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PNU-282987 S enantiomer free base is the S-enantiomer of PNU-282987 free base. PNU-282987 is an α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR) agonist.
PNU-282987 S enantiomer free base is the S-enantiomer of PNU-282987 free base. PNU-282987 is an α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PNU-282987 S enantiomer free base
CAS 737727-12-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H17ClN2O
Kvantitet 5 mg
LEDER O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N[C@H]2C3CCN(CC3)C2
Molekylvikt (g/mol) 264.75
Formel vikt 264.75
Procent renhet 99.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid