Läs mer
Tocris Bioscience™ PNU 282987
Beskrivning
Highly selective α7 nAChR agonist (Ki = 26 nM) displaying negligible blockade of α1β1γδ and α3β4 nAChRs (IC50 ≥ 60 μM). Found to be inactive against a panel of 32 receptors at 1 μM, except 5-HT3 receptors (Ki = 930 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PNU 282987 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 264.75 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.23 |