Läs mer
Tocris Bioscience™ PNU 74654
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Beskrivning
Binds to β-catenin (KD = 450 nM). Inhibits the interaction between β-catenin and T cell factor 4 (Tcf4) and disrupts the Wnt signaling pathway.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenoxybenzoic acid-[(5-methyl-2-furanyl)methylene]hydrazide |
| CAS | 113906-27-7 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C19H16N2O3 |
| Formel vikt | Observed MW: 320.34 |