Läs mer
PNU-74654, MedChemExpress
Produktkod. 16493278
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16493278 10 mg
16454536 100 mg
16440926 200 mg
16422706 25 mg
16416007 5 mg
16409826 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16493278 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress PNU-74654 is an inhibitor of Wnt/β-catenin pathway with an IC50 of 129.8 μM in NCI-H295 cell.
PNU-74654 is an inhibitor of Wnt/β-catenin pathway with an IC50 of 129.8 μM in NCI-H295 cell.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material PNU-74654
CAS 113906-27-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16N2O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (93.65 mM)
LEDER O=C(N/N=C/C1=CC=C(C)O1)C2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 320.34
Formel vikt 320.34
Procent renhet 99.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.