Läs mer
Brannan™ Pocket Dial Test Termometer med 3-punkts spårbart kalibreringscertifikat
Produktkod. 17862998
Kalibreringspunkter:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 50 °C, 90 °C
Produktkod. 17862998
Brand: Brannan™ 31/143/0 + 49/101/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testtermometer för fickurtavla med 24 mm diameter urtavla med 125 mm spetsstam. Komplett med kalibrering.
  • bimetallurtavla med 125 mm rostfri sond
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Skyddande plastficka och fodral med klämma
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Visa mått 24 mm dia.
För användning med (applikation) För att kontrollera temperaturen
Längd (metrisk) 22.1 cm
Material Rostfritt stål
Max. Temperatur (engelska) -10 °C
Max. Temperatur (metrisk) -10 °C
Min. Temperatur (engelska) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) 110 °C
Temperaturområde (engelska) -10 °C till +110 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±2 % av skalan
Indelning 1,0 °C
Nedsänkningslängd 76 mm