Läs mer
Sampling Systems™ Pocket Sampler
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
20 mL
90 mL
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Handtagsmaterial:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål med PTFE eller 316L rostfritt stål innerkärna
- För att ta diskreta prover på flera nivåer
- Lämplig för fritt flytande puder
- Bajonetthandtag som möjliggör enkel manövrering
- Tätningshylsa gör att en ficka kan tömmas åt gången
- Provtagare levereras med spetsiga spetsar som standard
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagare |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | 3 fickor |
| Handtagsmaterial | Innerstång av PTFE |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 900 mm |