Läs mer
Sampling Systems™ Pocket Sampler
Produktkod. 15889231 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
20 ml
90 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Handtagsmaterial:
Innerstång av PTFE
Innerstång i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15889231
Brand: Sampling Systems™ 1220B600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb och lättanvänd sampler som har en GMP design, vilket innebär att den kan tas av och rengöras mycket snabbt. Sampling Systems™ Pocket Sampler är lämplig för att ta diskreta zonprover från fritt flytande pulver och granulat.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål med PTFE eller 316L rostfritt stål innerkärna
  • För att ta diskreta prover på flera nivåer
  • Lämplig för fritt flytande puder
  • Bajonetthandtag som möjliggör enkel manövrering
  • Tätningshylsa gör att en ficka kan tömmas åt gången
  • Provtagare levereras med spetsiga spetsar som standard
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 3 fickor
Handtagsmaterial Innerstång i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 600 mm