Läs mer
Sampling Systems™ Pocket Sampler
Produktkod. 15899231 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
20 ml
90 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Handtagsmaterial:
Innerstång av PTFE
Innerstång i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Handtagsmaterial Förpackningsstorlek
15899231 1500 mm 90 ml 40 mm Innerstång i rostfritt stål Varje
15809241 2000 mm 90 ml 40 mm Innerstång i rostfritt stål Varje
15819241 900 mm 90 ml 40 mm Innerstång i rostfritt stål Varje
15839231 1500 mm 20 ml 25 mm Innerstång av PTFE Varje
15849231 600 mm 15 ml 25 mm Innerstång av PTFE Varje
15859231 900 mm 20 ml 25 mm Innerstång av PTFE Varje
15869231 1500 mm 20 ml 25 mm Innerstång i rostfritt stål Varje
15879231 300 mm 10 ml 25 mm Innerstång i rostfritt stål Varje
15889231 600 mm 15 ml 25 mm Innerstång i rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15899231 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1220J1500
Beräknad leverans: 25-01-2027
Snabb och lättanvänd sampler som har en GMP design, vilket innebär att den kan tas av och rengöras mycket snabbt. Sampling Systems™ Pocket Sampler är lämplig för att ta diskreta zonprover från fritt flytande pulver och granulat.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål med PTFE eller 316L rostfritt stål innerkärna
  • För att ta diskreta prover på flera nivåer
  • Lämplig för fritt flytande puder
  • Bajonetthandtag som möjliggör enkel manövrering
  • Tätningshylsa gör att en ficka kan tömmas åt gången
  • Provtagare levereras med spetsiga spetsar som standard
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 4 fickor
Handtagsmaterial Innerstång i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Diameter (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 1500 mm