Läs mer
Testo™ Fickstorlek RPM Meter
Produktkod. 10324560
Change view
Räckvidd:
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
10324560 0 °C till 50 °C Varje
1 options
Produktkod. 10324560 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 0460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2063.25 SEK
    1840.00 SEK / Paket med 1
    Save 223.25 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Produkttyp RPM Meter
Inkluderar Reflexmarkörer, skyddskåpa, handrem, bältesväska
Räckvidd 0 °C till 50 °C
För användning med (applikation) Beröringsfria varvtalsmätningar