Läs mer
WTW™ Turbidimeter i fickan Turb 430 T / set
Produktkod. 10789303
Change view
Ljuskälla:
Vitt ljus eller infrarött
Produktkod. Ljuskälla
10789303 Vitt ljus eller infrarött
1 options
Produktkod. 10789303 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 600326
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Trepunktskalibrering automatiskt med användarvägledning och kalibrering och dokumentation
Grumlighetsmätarna Turb™ 430 IR enl. till DIN ISO 27027 och Turb™ 430 T enl. till US EPA 180.1 uppfyller kraven för nefelometrisk mätning vid 90° ströljus för dricksvatten med högsta precision, speciellt i området < 1 NTU. Mätområdet omfattar 0-1100 NTU/FNU med automatisk mätområdesväxling och lämpar sig därför för vattenanalys såväl som kvalitetskontroll, såsom bensin, cellkulturer, samt inom livsmedels- och dryckesindustrin. Mätningen och den automatiska 3-punktskalibreringen går självförklarande och menystyrt. Kalibreringen sker via en AMCO Clear™ standarduppsättning (0,02-10-1000 NTU). Upp till 1000 datamängder inklusive prov-ID-nummer kan lagras och senare skickas ut GLP-kompatibla via PC-mjukvaran LSdata. Kvalitetssäkringen av de uppmätta resultaten stöds av kalibreringsintervallinställning med dokumentation.
  • Tillverkningstolerans på endast± 1 % för högsta resultatnoggrannhet
  • Långtidsstabil partikelfördelning och storlek
  • Ingen hälsorisk
  • Lätt att kassera
  • NIST spårbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Pocket Turbidity Meter Turb 430 T / set
Ljuskälla Vitt ljus eller infrarött
Inkluderar Infraröd LED
För användning med (applikation) Dricka/mått< 1 NTU> - 3-punktskalibrering automatiskt med användarvägledning och kalibrering och dokumentation
Batterityp Universal strömförsörjning RB Flex
Certifikat och efterlevnad US EPA