Läs mer
Micronova™ PocketMop™ Flat Head Mopp Covers
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Mikrofiber, Polyester, Nylon, Uretanskum
Non-woven polyamid, uretanskum, Urethane Foam
Slätstickad polyester, Uretanskum
Texturerad polyester, Uretanskum
Texturerad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mått:
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 tum)
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tum)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tum)
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
Kräver
QPSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
Används för kontrollerade miljöer
De Micronova PocketMop™ Flat Head Mop Covers passar på 360° snurra SlimLine™ adapter, som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring. Ett urval av tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring.
- Ekonomisk, lätt och lätt att manövrera
- Vinklat huvud för bekväm applicering av desinfektionsmedel eller rengöringsmedel
- Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek; utrustningsrengöring till stora produktionsområden
- Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt.
- Passar på QPSL, plastram eller QDSL rostfri ram
- Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
- Lämplig för läkemedelsproduktion, blandningsapotek, livsmedelsförädling, nutraceuticals, sjukhus och medicintekniska produkter
- Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tum) |
| Produkttyp | Mopp |
| Typ av huvud | Plan |
| Färg | Blått |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Visa mer |