Läs mer
Micronova™ PocketMop™ Flat Head Mopp Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15511765 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Mikrofiber, Polyester, Nylon, Uretanskum
Non-woven polyamid, uretanskum, Urethane Foam
Slätstickad polyester, Uretanskum
Texturerad polyester, Uretanskum
Texturerad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Mått:
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 tum)
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tum)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tum)
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15511765
Brand: Micronova™ PKMAA18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
QPSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
Dessa moppöverdrag med snäppning på platt huvud är ekonomiska och mångsidiga; idealisk för rengöring och sanering av ytor och utrustning i kontrollerade miljöer. Finns i en mängd olika tyger för att möta specifika rengöringsbehov.
Används för kontrollerade miljöer
De Micronova PocketMop™ Flat Head Mop Covers passar på 360° snurra SlimLine™ adapter, som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring. Ett urval av tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring.
  • Ekonomisk, lätt och lätt att manövrera
  • Vinklat huvud för bekväm applicering av desinfektionsmedel eller rengöringsmedel
  • Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek; utrustningsrengöring till stora produktionsområden
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt.
  • Passar på QPSL, plastram eller QDSL rostfri ram
  • Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
  • Lämplig för läkemedelsproduktion, blandningsapotek, livsmedelsförädling, nutraceuticals, sjukhus och medicintekniska produkter
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tum)
Produkttyp Mopp
Typ av huvud Plan
Färg Blått
Längd (engelska) 18 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 45.7 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Storlek 18 tum
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad No
Material Mikrofiber, Polyester, Nylon, Uretanskum