Läs mer
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Produktkod. 15403675
Kapacitet (metrisk):
3.7 mL
16.9 mL
28.6 mL
30.3 mL
47.6 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
Top OD: 28.58mm
Top OD: 50.80mm
Top OD: 56.18mm
Höjd (metrisk):
13.20mm
26.97mm
35.56mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15403675
Brand: Thermo Scientific™ 038681.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Angle: 15 deg.
Material POCO
Kapacitet (metrisk) 30.3 mL
Diameter (metrisk) Yttre Top OD: 50.80mm
Höjd (metrisk) 26.97mm
Produkttyp POCO Crucible