Läs mer
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Kapacitet (metrisk):
3,7 ml
16,9 ml
28,6 ml
30,3 ml
47,6 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
Övre ytterdiameter: 28,58 mm
Övre ytterdiameter: 50,80 mm
Övre ytterdiameter: 56,18 mm
Höjd (metrisk):
13,20 mm
26,97 mm
35,56 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Angle: 15 deg. |
| Material | POCO |
| Kapacitet (metrisk) | 28,6 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | Övre ytterdiameter: 56,18 mm |
| Höjd (metrisk) | 35,56 mm |
| Produkttyp | POCO Crucible |