Läs mer
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Produktkod. 15433675
Kapacitet (metrisk):
3,7 ml
16,9 ml
28,6 ml
30,3 ml
47,6 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
Övre ytterdiameter: 28,58 mm
Övre ytterdiameter: 50,80 mm
Övre ytterdiameter: 56,18 mm
Höjd (metrisk):
13,20 mm
26,97 mm
35,56 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15433675
Brand: Thermo Scientific™ 038684.KT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vinkel: 15 grader.
Material POCO
Kapacitet (metrisk) 16,9 ml
Diameter (metrisk) Yttre Övre ytterdiameter: 50,80 mm
Höjd (metrisk) 26,97 mm
Produkttyp POCO Crucible