Läs mer
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Kapacitet (metrisk):
3.7 mL
16.9 mL
28.6 mL
30.3 mL
47.6 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
Top OD: 28.58mm
Top OD: 50.80mm
Top OD: 56.18mm
Höjd (metrisk):
13.20mm
26.97mm
35.56mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Angle: 15 deg. |
| Material | POCO |
| Kapacitet (metrisk) | 3.7 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | Top OD: 28.58mm |
| Höjd (metrisk) | 13.20mm |
| Produkttyp | POCO Crucible |