Läs mer
Podocarpic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16499278
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499278 10 mg -
16484937 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16499278 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2318
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
MedChemExpress Podocarpic acid is a natural product, which has the best all-round positive effect and acts as a novel TRPA1 activator.
Podocarpic acid is a natural product, which has the best all-round positive effect and acts as a novel TRPA1 activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Podocarpic acid
CAS 5947-49-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H22O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.50 mM)
LEDER O=C([C@@]1(C)CCC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12[H])C=CC(O)=C3)O
Molekylvikt (g/mol) 274.35
Formel vikt 274.35
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation