Läs mer
MedChemExpress Podofilox
Produktkod. 16486796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16486796 100 mg 100mg
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16486796 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15552
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
MedChemExpress Podofilox (Podophyllotoxin) is a potent inhibitor of microtubule assembly and DNA topoisomerase II.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 414.41 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 518-28-5
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.82%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Podophyllotoxin
Mål Microtubule/Tubulin