Läs mer
Podofyllotoxin, Mikromol™
Produktkod. 30050788
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30050788 250 mg
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30050788 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3665.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Podofyllotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Podophyllotoxin
CAS 518-28-5
Analyt- eller komponentnamn Podophyllotoxin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H22 O8
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (5R,5aR,8aR,9R)-5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9α)]-, Podophyllotoxin (6CI,8CI), (-)-Podophyllotoxin, Condyline, Condylox, NSC 24818, Podofilox
InChI formel InChI=1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
LEDER COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
IUPAC-namn (5R,5aR,8aR,9R)-5-hydroxy-9-(3,4,5-trimetoxifenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]bensodioxol-8-one
Molekylvikt (g/mol) 414.41
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 414,1315 g/mol