missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Podoplanin Antibody (8.1.1), PE, Novus Biologicals™
Golden Syrian Hamster Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB600-1015PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Podoplanin Monoclonal specifically detects Podoplanin in Mouse, Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
| Podoplanin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha | |
| Golden Syrian Hamster | |
| 40 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 10630 | |
| Mouse, Human (Negative) | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 8.1.1 | |
| Flow Cytometry | |
| PDPN | |
| Murine thymic stromal cell lines | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse. Does not cross-react with human. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering