Läs mer
Podoplanin Antibody (PDPN/8875R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18553919 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18553919 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18553919 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324168MFV610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Podoplanin Monoclonal antibody specifically detects Podoplanin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Podoplanin
Användningsområden ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona PDPN/8875R
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-150) of human Podoplanin protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10630
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ