Läs mer
RL Enterprises™ Point Quadrat
Produktkod. 13119300 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13119300 1 kg Varje
1 options
Produktkod. 13119300
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för provtagning av tät, kort vegetation som betesmark eller spelplaner.
  • Innehåller 10 justerbara metallpekare (350 mm) monterade i ett kraftigt plaströr (600 mm)
  • Avstånd med 500 mm intervall
Specifikationer
Produkttyp Point Quadrat
Material Metall
Längd (metrisk) 350 mm
För användning med (applikation) Provtagning och insamling av tät, kort vegetation
Inkluderar Plaströr, 600mm
Kvantitet 1 kg