Läs mer
Polaprezinc, MedChemExpress
Produktkod. p-200101765
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16494457
Brand: Medchem Express HYB0729
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polaprezinc
Fysisk form Solid
CAS 107667-60-7
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11N4O3Zn
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Zinc L-carnosine
Löslighetsinformation H2O : 3.37 mg/mL (11.68 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 1-2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C1[C@@H]([N-](C2=O)[Zn+2](NCC2)[O-]1)CC3=CN=CN3
Molekylvikt (g/mol) 288.59
Formel vikt 288.59
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.