Läs mer
Polaprezinc, TRC
Produktkod. 30428644
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30428644 250 mg
1 options
Produktkod. 30428644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP688000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polaprezinc
CAS 107667-60-7
Molekylformel C9 H12 N4 O3 Zn
Kvantitet 250 mg
Synonym Zinc','[β-alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]- (9CI), L-Histidine','N-β-alanyl-','zinc complex (ZCI), Zinc','[N-β-alanyl-L-histidinato(2-)-N,NN,Oα]- (ZCI), Polaprezinc, Promac, Promac (antiulcer agent), Z 103, Zinc L-carnosine, β-Alanyl-L-histidinato zinc, [β-Alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]zinc
InChI formel InChI=1S/C9H14N4O3.Zn/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6;/h4-5,7H,1-3,10H2,(H3,11,12,13,14,15,16);/q;+2/p-2/t7-;/m0./s1
LEDER NCCC(=O)N1[Zn]OC(=O)[C@@H]1Cc2cnc[nH]2
IUPAC-namn (4S)-3-(3-aminopropanoyl)-4-(1H-imidazol-5-ylmetyl)-1-oxa-3-aza-2λ^{2}-zinkcyklopentan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 289.63
Formel vikt 288.0201