Läs mer
Euro Protection™ Polar Fleece mössa Xtra
Produktkod. 15814105
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
15814105 Svart
1 options
Produktkod. 15814105 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 5COVXN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3633.00 SEK
    2067.50 SEK / Paket med 25
    Save 1565.50 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Euro Protection™ Polar Fleece mössa Xtra ger bekvämt termiskt skydd för arbete utomhus och under kalla förhållanden.
  • Bra värmeisolering
  • Polar fleece 280g/m 2
  • Thinsulate stoppning 40g/m 2
  • Universal passform
Specifikationer
Produkttyp Hatt för kalla förhållanden
Storlek Universell
Material Polar Fleece, Thinsulate
Färg Svart
Tjocklek 280 gsm (Polar Fleece), 40 gsm (Thinsulate )